Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Fläschchen und 100 Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
Marke: Thermo Scientific™ C5000-82P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Komfort-Kit mit Fläschchen und rosafarbenen Verschlüssen in einem Tischvorratstablett mit zwei Fächern
- Kits enthalten 100 Fläschchen und 100 rosafarbene Verschlüsse
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
Spezifikation
Rosa | |
12 mm | |
Glas, PTFE, Naturkautschuk | |
PTFE/Gummi | |
100 | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 6 mm-Öffnung) | |
Komfort-Kit mit AVCS mit unmontierten Schraubverschlüssen | |
9 mm |
Komfort-Kit mit AVCS | |
Bernsteinfarben | |
Nein | |
Fläschchen: C4000-2W, Verschluss: C5000-51P | |
Surestop | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.