Learn More
Thermo Scientific™ National Kits mit zusammengesetzten Certified Fläschchen
Thermo Scientific™ National Kits mit montierten zertifizierten Fläschchen bieten Komfort und die Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
66.40 € - 88.20 €
Spezifikation
Material | PTFE, Silikon |
---|---|
Verschlussmaterial | PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt |
Verschlusstyp | Schraubgewinde |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenahme mit eingeschränktem Volumen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Verschlussmaterial | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Verschlussmaterial | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11911553
|
Thermo Scientific™
CERT4010-91A |
2 ml | Schwarz | PTFE/Silikon-Verbund | Bernsteinfarbig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10017504
|
Thermo Scientific™
CERT4015-84-ASM |
4 ml | Grau | PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10149194
|
Thermo Scientific™
CERT4015-87-ASM |
4 ml | Grau | PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt | Bernsteinfarbig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Kits mit montierten zertifizierten Fläschchen bieten Komfort und die Sicherheit, dass die Fläschchen nach strengen Normen gefertigt wurden.
- Charge komplett für HPLC- und GC-Analyse getestet
- Jede Packung mit Konformitätsbescheinigung
- Verbund-Verschlusskappen verhindern ein Durchdringen der Septen
- Klarglas Typ 1 aus 33 Expansionsborosilikatglas oder Braunglas Typ 2aus 51 Expansionsborosilikatglas
- Mit oder ohne ID-Patch erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
- Kombiniert in bequemen Packungen mit jeweils 100 Fläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septum
Spezifikation
PTFE, Silikon | |
PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt | |
Schraubgewinde | |
Probenahme mit eingeschränktem Volumen |