Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen
National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen sind für die Verwendung mit allen 13 mm Septa geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-75R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12450228
  • 41.19 € / 100 Stück
Verfügbar ab
22-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen sind für die Verwendung mit allen 13 mm Septa geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
rot
PTFE, Silicone
National™
4 ml-Fläschchen
C4015-75R
Red PTFE/White Silicone