Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen
National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen sind für die Verwendung mit allen 13 mm Septa geeignet.
46.10 € - 66.20 €
Spezifikation
Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
---|---|
Produktlinie | National™ |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 ml-Fläschchen |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12420178
|
Thermo Scientific™
C4015-1050A |
schwarz | PTFE, Silikon, Polypropylen | Weißes PTFE/naturfarbenes Silikon |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12450228
|
Thermo Scientific™
C4015-75R |
rot | PTFE, Silikon, Polypropylen | Rotes PTFE/weißes Silikon |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
National Scientific™ kombinierte Schraubdeckel mit integriertem Septum für 4 ml Fläschchen sind für die Verwendung mit allen 13 mm Septa geeignet.
Spezifikation
PTFE, Silikon, Polypropylen | |
National™ | |
4 ml-Fläschchen |