Learn More
Thermo Scientific™ Komponenten für Fläschchen-Komfort-Kits
Artikelnummer. 12438646
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
12438646 20 ml Bernsteinfarben 100 Stück
12408646 20 ml Klar 100 Stück
12478646 - - 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12438646 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B7921VO
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fläschchen, Kappen und Septen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ National Fläschchen-Komfort-Kits.
Fläschchen, Kappen und Septen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ National Fläschchen-Komfort-Kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Braunglasfläschchen 20 ml, 28 x 57 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Volumen (metrisch) 20 ml
Produktlinie National
Gesamtvolumen (metrisch) 20 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ National Fläschchen-Komfort-Kits
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (metrisch) 57 mm
Produkttyp Fläschchen