Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Mikrovolumen-Einsätze für 8 x 40 mm Shell-Röhrchen
National Scientific™ Mikrovolumen-Einsätze sind in Pulled-Point- oder Precision-Point-Ausführung für unterschiedliche Applikationsanforderungen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-536
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
National Scientific™ Mikrovolumen-Einsätze sind in Pulled-Point- oder Precision-Point-Ausführung für unterschiedliche Applikationsanforderungen erhältlich.
Polyspring ™ Einsätze besitzen eine Polyethylen-Feder, die den Boden des Einsatzes zentriert und als Nadelpuffer wirkt- Precision-Point-Einsätze ermöglichen maximale Probenextraktion
- Für Einsätze ohne
Polyspring Metallfeder verwenden
Spezifikation
275μL | |
Gezogene Spitze | |
National™ | |
8 x 40 mm Shell-Röhrchen |