Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Mikrovolumen-Einsätze für 8 x 40 mm Shell-Röhrchen
National Scientific™ Mikrovolumen-Einsätze sind in Pulled-Point- oder Precision-Point-Ausführung für unterschiedliche Applikationsanforderungen erhältlich.
27.28 € - 32.79 €
Spezifikation
Produktlinie National™
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 x 40mm Shell Vials
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12420208
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
C4015-536
Gezogene Spitze 275μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12400248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
C4015-96P
Präzisionsspitze 300 ul Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
National Scientific™ Mikrovolumen-Einsätze sind in Pulled-Point- oder Precision-Point-Ausführung für unterschiedliche Applikationsanforderungen erhältlich.
  • Polyspring™ Einsätze besitzen eine Polyethylen-Feder, die den Boden des Einsatzes zentriert und als Nadelpuffer wirkt
  • Precision-Point-Einsätze ermöglichen maximale Probenextraktion
  • Für Einsätze ohne Polyspring Metallfeder verwenden
Spezifikation
Spezifikation
National™
8 x 40mm Shell Vials