Learn More
Thermo Scientific™ National oben offene Kappen ohne Septum für 4 ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Thermo Scientific™ National oben offene Kappen ohne Septum für 4 ml Fläschchen mit Schraubgewinde sind oben offen und daher für jedes von uns hergestelltes 13 mm Septum geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-97Y
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12460248
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National oben offene Kappen ohne Septum für 4 ml Fläschchen mit Schraubgewinde sind oben offen und daher für jedes von uns hergestelltes 13 mm Septum geeignet.
  • Oben offen
  • 13-425 GPI-Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
Gelb, Polypropylen
Polypropylen
Oben offene Kappe
4 ml-Schraubgewindefläschchen
Gelb
National
13-425