Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Schnappdeckelfläschchen mit weiter Öffnung
Thermo Scientific™ National Target Schnappverschluss-Fläschchen mit breiter Öffnung lassen sich leichter befüllen und bieten einen größeren Zielbereich für Autosamplernadeln.
82.50 € - 92.40 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 15 µl |
---|---|
Rückstandsvolumen (metrisch) | 15 μl |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10579355
|
Thermo Scientific™
C4011-V5 |
Micro-V™ -Snap-It Mikrosampling-Fläschchen aus klarem Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10087684
|
Thermo Scientific™
C4011-V6 |
™ Micro-V-Braunglas Snap-It Mikrosampling-Fläschchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target Fläschchen mit Schnappverschluss und weiter Öffnung können einfacher befüllt werden und bieten der Autosampler-Nadel eine größere Zielfläche.
- 2 ml, 12 x 32 mm-Crimp-/Schnappringfläschchen
- Passend für rotierende oder Roboterarm-Autosampler
- I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsaufkleber mit Graduierungen bei 0.5, 1.0 und 1.5 ml
- Target Snap-It™ Fläschchen können mit Schnappverschlüssen oder Crimpversiegelungsverschlüssen aus Aluminium verwendet werden
- Passend für die meisten Autosampler, die das 12 × 32 mm-Fläschchenformat fassen können
- Durchsichtiges 33Expansion Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A-Braunglas mit überlegener Qualität
- Einheitlich flacher Boden für Sicherheit bei Einlagen
Spezifikation
15 µl | |
15 μl |