Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus naturfarbenem HDPE ohne Kappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank.
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet.
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest.
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand.
- HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
Spezifikation
Verschlussgröße | 53 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 96 mm |
Höhe (metrisch) | 192 mm |
Produkttyp | Längliche Flasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 44 mm |
Material | HDPE |
Menge | 116 |