Learn More
Ark Plas Products™ Kynar Premium Winkelstücke, naturfarben
Eine ausgezeichnete Option für den Anschluss von Schläuchen im Labor mit einem Nenndruck von bis zu 125 psi ohne Klemmen.
Marke:  Ark Plas Products™ MCX19-DF0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11891140
Menge Preis
1 44.68 € / 10 Stück
10 34.71 € / 10 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur aus reinem, chargenrückverfolgbarem Material gefertigt
  • Hergestellt nach höchsten Standards
  • Speziell für kritische Anwendungen entwickelt
  • Stecktülle ohne Trennlinie
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Winkelverbindungsstück mit Stecktülle
5/32 x 5/32 in.-Anschluss
Kynar
10 /Packung