Learn More
Ark Plas Products™ Standardrückschlagventil aus Kynar, naturfarben
Diese Rückschlagventile eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Liebherr™ Naturfarbene Standardrückschlagventile aus Kynar eignen sich dank ihrer freiliegenden Konstruktion für den Einsatz in beliebiger Position mit unmittelbarer Reaktion auf Veränderungen in Druck oder Durchfluss.
Marke: Ark Plas Products™ HAX14-DF0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Ausschließlich in reinen Materialien geformt
- Geringer Öffnungsdruck
- Scheibenähnliche Ventile mit ähnlichem Körper, die als Spitze-, Gewinde- oder Luer-Modelle erhältlich sind
Spezifikation
Standard-Rückschlagventil | |
Kynar | |
10/Packung | |
80 °C |
3/16 x 3/16 in | |
0 °C | |
Naturfarben |