Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Pipettenspitze zur Gelbeladung, naturfarben
Bietet eine sichere Passform mit geringer Kraft mit genauer Abgabe. Die Fisherbrand™ Gel-Pipettiererspitzen sind zertifiziert und naturfarben.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15980kg
Artikelnummer. 11532343
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit folgenden Systemen: ErgoOne™, Gilson™, Biohit™, Eppendorf™, Nichiryo™, Oxford-Benchmate™ und StarPet™
  • Länge 56.62 mm
  • Außendurchmesser der Öffnung 0.58 mm, Innendurchmesser 0.30 mm
  • Aus natürlichem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 10 μl
Gel-Pipettiererspitze
Polypropylen
Naturfarben
Passend für Ultra-Mikro-Pipettierer von Eppendorf™, Nichiryo und Oxford™, Nichiryo™, Oxford™