Learn More
Saint Gobain Life Sciences Stopfen aus Naturkautschuk
Diese Stopfen aus elastischem Naturkautschuk sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion. Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ Stopfen aus Naturkautschuk sind bei normalem Einsatz im Labor gegen chemische Wirkstoffe beständig. Optimal für den Einsatz mit Pipetten, Fläschchen, Flaschen, Kolben oder Ballonflaschen.
13.20 € - 75.60 €
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11784518
|
Saint Gobain Life Sciences
20301350 |
8 mm | 50/Packung |
13.20 €
50 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11784528
|
Saint Gobain Life Sciences
20302450 |
18 mm | 50/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10748135
|
Saint Gobain Life Sciences
203018-50 |
15 mm | 50/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10696585
|
Saint Gobain Life Sciences
203027-50 |
21 mm | 50/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10114394
|
Saint Gobain Life Sciences
203021-50 |
17 mm | 50/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11704538
|
Saint Gobain Life Sciences
20303420 |
29 mm | 20/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10256164
|
Saint Gobain Life Sciences
203041-05 |
34 mm | 5/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11734538
|
Saint Gobain Life Sciences
20304910 |
41 mm | 10/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11724538
|
Saint Gobain Life Sciences
20304520 |
36 mm | 20/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11744538
|
Saint Gobain Life Sciences
20305410 |
47 mm | 10/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11774518
|
Saint Gobain Life Sciences
203008100 |
4 mm | 100/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10062664
|
Saint Gobain Life Sciences
203010-100 |
5 mm | 100/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11794518
|
Saint Gobain Life Sciences
20301550 |
10.5 mm | 50/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchten Umgebungen)
- DIN-Standard 18271
- Grau-blau
Spezifikation
Blau | |
Naturkautschuk | |
Stopfen |