Learn More
Saint Gobain Life Sciences Schlauch aus Naturkautschuk
Diese Schläuche eignen sich optimal für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Industrie, Baugewerbe und Chemie. Saint Gobain Performance Plastics™ Schläuche aus Naturkautschuk gewährleisten eine optimale Mischung aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
145.00 € - 405.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, Lebensmittel-WCR |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -25 °C |
Farbe | Rot |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11761545
|
Saint Gobain Life Sciences
710123 |
30 mm |
405.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11392084
|
Saint Gobain Life Sciences
710110 |
18 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11727323
|
Saint Gobain Life Sciences
71009110 |
18 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11747323
|
Saint Gobain Life Sciences
71011410 |
20 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Naturfarbener Gummischlauch
- Für Vakuumanwendungen
Spezifikation
FDA-konform, Lebensmittel-WCR | |
Für allgemeine Laboranwendungen | |
Rot | |
70 °C |
Naturkautschuk | |
-25 °C | |
Flexibel |