Learn More
Abeba™ Nature 8040 Schuhe
Artikelnummer. 15682968
Change view
Click to view available options
Größe:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15682968 34 1 Paar
15692968 35 1 Paar
15602978 36 1 Paar
15612978 37 1 Paar
15622978 38 1 Paar
15632978 39 1 Paar
15642978 40 1 Paar
15652978 41 1 Paar
15662978 42 1 Paar
15672978 43 1 Paar
15682978 44 1 Paar
15692978 45 1 Paar
15602988 46 1 Paar
15612988 47 1 Paar
15622988 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15682968 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 8040/34
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Weiß
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Einstellbarer Spannbereich
  • Schnallenverschluss
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Weiß
Fußbettmaterial Kork
Material Leder
Größe 34
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 8040