missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nav1.7 Antibody (Duke anti-NAv1.7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30115749 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30115749 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30115749 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP327987AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

Nav1.7 Monoclonal antibody specifically detects Nav1.7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nav1.7
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon Duke anti-NAv1.7
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ETHA, FEB3B, NE-NA, NENAVoltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Neuroendocrine sodium channel, Peripheral sodium channel 1, PN1hNE-Na, sodium channel protein type 9 subunit alpha, Sodium channel protein type IX subunit alpha, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, voltage-gated sodium channel alpha subunit Nav1.7, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide
Wirtsspezies Human
Immunogen SCN9a/ Nav1.7
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Signaling, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6335
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.