missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NBD-F 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-171608
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
29270-56-2
C6H2FN3O3
183.1
MFCD00010196
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
122123
4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
29270-56-2
C6H2FN3O3
183.1
MFCD00010196
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
122123
4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol
Formelmasse 183.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'