Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
Potent AMPA antagonist. More water soluble form of NBQX (Cat. No. 0373)
Marke:  Tocris Bioscience™ 10441
Weitere Details : CAS : 118876-58-7 Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13418373
  • 158.40 € / 1 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent, selective and competitive AMPA receptor antagonist. Neuroprotective and anticonvulsant; active in vivo. More water soluble disodium salt of NBQX (Cat. No. 0373). Also available as part of the AMPA Receptor Tocriset™ .
Spezifikation
Spezifikation
2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt
>98%
Observed MW: 380.24
Soluble to 100mM in water
479347-86-9
C12H6N4O6SNa2
1mg