Learn More
NBR1 Antibody (6B11), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18356597 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18356597 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18356597 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00004077M01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
NBR1 Monoclonal antibody specifically detects NBR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NBR1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunomicroscopy
Klassifikation Monoclonal
Klon 6B11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_005890
Gen-Alias Cell migration-inducing gene 19 protein, FLJ98272, KIAA0049CA125, M17S2FLJ55359,1A1-3B, Membrane component chromosome 17 surface marker 2,1A13B, membrane component, chromosome 17, surface marker 2 (ovarian carcinoma antigenCA125), migration-inducing protein 19, neighbor of BRCA1 gene 1, Neighbor of BRCA1 gene 1 protein, next to BRCA1 gene 1 protein, Protein 1A1-3B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NBR1 (NP_005890, 2 a.a. ~ 96 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. EPQVTLNVTFKNEIQSFLVSDPENTTWADIEAMVKVSFDLNTIQIKYLDEENEEVSINSQGEYEEALKMAVKQGNQLQMQVHEGHHVVDEAPPPV
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4077
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ