Learn More
NCAM1/CD56 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E8C9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen NCAM1/CD56
Klon 1E8C9
Konzentration 0.95 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
60238-1-IG-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
60238-1-IG-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NCAM, as a member of the immunoglobulin superfamily of adhesion molecules is characterized by several immunoglobulin (Ig)-like domains. The extracellular part of NCAM consists of five of these Ig domains and two fibronectin type III homology regions. NCAM is encoded by a single copy gene composed of 26 exons. However, at least 20-30 distinct isoforms can be generated by alternative splicing and by posttranslational modifications, such as sialylation. During sialylation, polysialic acid (PSA) carbohydrates are attached to the extracellular part of NCAM. Through its extracellular region, NCAM mediates homophilic interactions. In addition, NCAM can also undergo heterophilic interactions by binding extracellular matrix components, such as laminin, or other cell adhesion molecules, such as integrins.
Spezifikation
Spezifikation
NCAM1/CD56
0.95 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD56, MSK39, N CAM 1, NCAM, NCAM 1, NCAM1
Ncam1
IgG1
Protein G
Antibody
1E8C9
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Porcine, Rat
P13591, P13595, P13596
100515564, 17967, 24586, 4684
NCAM1/CD56 Fusion Protein Ag5732
Primary
-20°C
NCAM1