Learn More
NCAM1/CD56 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen NCAM1/CD56
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14255-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16882814
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14255-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NCAM, as a member of the immunoglobulin superfamily of adhesion molecules is characterized by several immunoglobulin (Ig)-like domains. The extracellular part of NCAM consists of five of these Ig domains and two fibronectin type III homology regions. NCAM is encoded by a single copy gene composed of 26 exons. However, at least 20-30 distinct isoforms can be generated by alternative splicing and by posttranslational modifications, such as sialylation. During sialylation, polysialic acid (PSA) carbohydrates are attached to the extracellular part of NCAM. Through its extracellular region, NCAM mediates homophilic interactions. In addition, NCAM can also undergo heterophilic interactions by binding extracellular matrix components, such as laminin, or other cell adhesion molecules, such as integrins.
Spezifikation
Spezifikation
NCAM1/CD56
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P13591, P13595, P13596
17967, 24586, 4684
NCAM1/CD56 Fusion Protein Ag5528
Primary
-20°C
NCAM1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD56, MSK39, N CAM 1, NCAM, NCAM 1, NCAM1
Ncam1
IgG
Antigen Affinity Chromatography