missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NCAPH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16393525
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16393525 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16393525 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA586661

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

This gene encodes a member of the barr gene family and a regulatory subunit of the condensin complex. This complex is required for the conversion of interphase chromatin into condensed chromosomes. The protein encoded by this gene is associated with mitotic chromosomes, except during the early phase of chromosome condensation. During interphase, the protein has a distinct punctate nucleolar localization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NCAPH
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen NCAPH
Gen-Zugriffsnummer Q15003
Gen-Alias A730011O11Rik; barren homolog 1; barren homolog protein 1; Brrn; BRRN1; Caph; CAP-H; Chromosome-associated protein H; condensin complex subunit 2; HCAP-H; KIAA0074; mCAP-H; mKIAA0074; Ncaph; Non-SMC condensin I complex subunit H; non-SMC condensin I complex, subunit H; XCAP-H homolog
Gensymbole NCAPH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide, corresponding to amino acids 443-498 of Human hCAP-H.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23397
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.