missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCAPH2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA564393

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15782152

  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: EAENEFLSLD DFPDSRTNVD LKNDQTPSEV LIIPLLPMAL VAPDEMEKNN NPLYSRQGEV LASRKDFRMN TCVPHPRGAF MLEPEGMS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 82%.

NCAPH2 Polyclonal antibody specifically detects NCAPH2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

NCAPH2
Polyclonal
Unconjugated
NCAPH2
CAPH2; CAP-H2 subunit of the condensin II complex; Chromosome-associated protein H2; condensin-2 complex subunit H2; CTA-384D8.36; D15Ertd785e; hCAP-H2; kleisin beta; Kleisin-beta; Ncaph2; Non-SMC condensin II complex subunit H2; non-SMC condensin II complex, subunit H2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
29781
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6IBW4
NCAPH2
Recombinant protein corresponding to Human NCAPH2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only