missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDFIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16854844 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16854844 20 μL 20 Mikroliter
16844844 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16854844 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 156021AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The NEDD4 family-interacting protein 1 (NDFIP1) belongs to a small group of evolutionarily conserved proteins with three transmembrane domains and is an integral Golgi membrane protein. It is a potential target for ubiquitination by the Nedd4 family of proteins. NDFIP1 is strongly expressed in surviving neurons following acute cortical brain injury, and overexpression in cultured cortical neurons increased survival following growth factor starvation, suggesting that NDFIP1 may play a role in neuronal survival. NDFIP1 and the related protein NDFIP2 are thought to interact with and regulate multiple components of the EGF and PTEN/Akt signaling pathways. Recent studies suggest that NDFIP1 may also play a role in Th17 differentiation by limiting the production of proinflammatory cytokines.

Spezifikation

Antigen NDFIP1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen NDFIP1
Gen-Zugriffsnummer Q5U2S1, Q8R0W6, Q9BT67
Gen-Alias N4WBP5, NDFIP1, PSEC0223
Gensymbole Ndfip1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen NDFIP1 Fusion Protein Ag7985
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 291609, 65113, 80762
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.