Learn More
NDP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen NDP
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16894534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15380-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16884534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15380-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects 11-15 kDa (monomer) and 48 kDa (polymers).
Norrie disease is an X-linked genetic disorder characterized by progressive atrophy of the eyes, mental disturbances and deafness. The gene responsible for this disease was initially identified through positional cloning. Norrin, the gene product, encodes a small secreted, cysteine-rich protein that is thought to act as a ligand for the Wnt-receptor/beta-catenin signal pathway despite having sequence homology with the Wnt family of proteins. Mice lacking this gene have abnormal blood vessel growth in the vitreous and a disorganized retina, transgenic ectopic expression of Norrin restores normal retinal vasculature. Recent evidence shows that Norrin can attenuate tPA and uPA-mediated death of transformed rat retinal ganglion cells (RGC-5) by activating the Wnt/beta-catenin pathway and regulating the phosphorylation of LRP-1, a cell surface receptor for tPA and uPA, suggesting the Norrin may function in vivo by regulating kinases which may alter the phosphorylation of LRP-1.
Spezifikation
Spezifikation
NDP
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P48744, Q00604
17986, 4693
NDP Fusion Protein Ag4066
Primary
-20°C
NDP
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
EVR2, FEVR, ND, NDP, Norrie disease (pseudoglioma), Norrie disease protein, Norrin
Ndp
IgG
Antigen Affinity Chromatography