Learn More
Tocris Bioscience™ NDT 9513727
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18013792
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18013792 10 mg 10 Milligramm
18025782 50 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18013792 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3333/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, selective human C5a receptor negative allosteric modulator (NAM)
Potent C5a receptor (C5aR) negative allosteric modulator (NAM) (IC50 = 11.6 nM); selective for human C5aR (IC50 values for rat and mouse C5aR are > 10 μM). Exhibits inverse agonist pharmacokinetics. Blocks degranulation response in C5a-stimulated U937 cells (IC50 = 7.1 nM). Exhibits selectivity for primate and gerbil receptor over other species. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 439571-48-9
Summenformel C36H35N3O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NDT 9513727
Menge 10 mg
Formelmasse 573.68
Reinheit >98%
Molekulargewicht 573.693