Learn More
NDUFA4L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16480-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886114
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NDUFA4L2 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
NDUFA4L2
Polyclonal
Unconjugated
NDUFA4L2
NDUFA4L2, NUOMS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100362331, 407790, 56901
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NRX3
Ndufa4l2
NDUFA4L2 Fusion Protein Ag9600
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat