missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NDUFA8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16586621
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16586621 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16586621 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA588357

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GAQCDKPNKE FMLCRWEEKD PRRCLEEGKL VNKCALDFFR QIKRHCAEPF TEYWTCIDYT GQQLFRHCRK QQAKFDECVL DKLGWVRPDL GELSKVTKVK TDRPLPENPY HSRPRPDPSP EIEGDLQPAT HGSRFYFWTK; Positive Samples: 293T, LO2, MCF7, Mouse heart, Mouse brain, Rat heart; Cellular Location: Mitochondrion inner membrane, Mitochondrion intermembrane space, Peripheral membrane protein.

NDUFA8 is an accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), that is believed to be not involved in catalysis. Mammalian complex I is composed of 45 different subunits and transfers electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NDUFA8
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 11.28 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen NDUFA8
Gen-Zugriffsnummer P51970, Q9DCJ5
Gen-Alias 0610033L03Rik; Aa2-258; AW261656; CI-19KD; CI-PGIV; Complex I-19kD; complex I-PGIV; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 8; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 8, 19kDa; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 8; NADH:ubiquinone oxidoreductase PGIV subunit; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A8; NADH-ubiquinone oxidoreductase 19 kDa subunit; NDUFA8; PGIV
Gensymbole NDUFA8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein (or fragments).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 296658, 4702, 68375
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.