missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NDUFC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1U56)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30829344
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30829344 100 μL
30825011 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30829344 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA563767

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

NDUFC2 Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), Western Blot

Accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), that is believed not to be involved in catalysis. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NDUFC2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_1U56
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gen NDUFS2
Gen-Zugriffsnummer O75306, O95298
Gen-Alias 14.5b subunit of the NADH-ubiquinone dehydrogenase complex; 1810004I06Rik; 2010300P09Rik; B14.5b; CI-B14.5b; CI-B145b; complex I subunit B14.5b; complex I-B14.5b; Complex I-B145b; G1; HLC1; HLC-1; Human lung cancer oncogene 1 protein; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 2; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 2, 14.5kDa; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C2; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit C2; NADHDH2; NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B14.5b; Ndufc2; R75094
Gensymbole NDUFC2, NDUFS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human NDUFC2.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4718, 4720
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.