missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFS5 Antibody (5C2) [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30521152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30521152 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30521152 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343006B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NDUFS5 Monoclonal antibody specifically detects NDUFS5 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NDUFS5
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 5C2
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CI-15 kDa, CI-15k, CI15K, Complex I-15 kDa, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5 (15kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5, 15kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 5, NADH:ubiquinone oxidoreductase 15 kDa IP subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase 15 kDa subunit
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NADH dehydrogenase(ubiquinone) Fe-S protein 5, 15kDa(NADH-coenzyme Q reductase) - (Uniprot# O43920)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4725
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.