Learn More
NDUFS8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25172-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883725
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ndufs8 gene ontology annotations related to this gene include 4 iron, 4 sulfur cluster binding; oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H.
Spezifikation
Spezifikation
NDUFS8
Polyclonal
Unconjugated
NDUFS8
CI 23kD, Complex I 23kD, NDUFS8, TYKY, TYKY subunit
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
225887, 4728
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O00217
NDUFS8
NDUFS8 Fusion Protein Ag18531
20 μL
Primary
Human, Mouse