Learn More
NDUFS8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | NDUFS8 |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883725
|
Proteintech
25172-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873725
|
Proteintech
25172-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ndufs8 gene ontology annotations related to this gene include 4 iron, 4 sulfur cluster binding; oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H.Spezifikation
NDUFS8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O00217 | |
225887, 4728 | |
NDUFS8 Fusion Protein Ag18531 | |
Primary | |
-20°C | |
NDUFS8 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CI 23kD, Complex I 23kD, NDUFS8, TYKY, TYKY subunit | |
NDUFS8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |