Learn More
Thermo Scientific™ NE-PER™ Extraktionsreagenzien für nukleares und zytoplasmatisches Protein
Mit diesem subzellulären Fraktionierungskit können Sie Zellen effizient lysieren und getrennte Zytoplasma- und Kernproteinfraktionen in weniger als 2 Stunden extrahieren.
374.00 € - 698.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Extraktionsreagenz für nukleares und zytoplasmatisches Protein |
---|---|
Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | NE-PER™ |
Puffer | Lysepuffer |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10309383
|
Thermo Scientific™
78835 |
75 mL |
698.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11865694
|
Thermo Scientific™
78833 |
15 ml |
374.00 €
15 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ NE-PER Kit für die Extraktion nukleärer und zytoplasmatischer Proteine ermöglicht die wirksame Zelllyse und separate Extraktion von zytoplasmatischen und nukleären Proteinfraktionen in weniger als 2 Stunden.
Das NE-PER Kit nutzt die Methode der Nukleinproteinextraktion durch einfache stufenweise Zelllyse und Isolierung von Nuklein- und Zytoplasma-Proteinfraktionen mithilfe von Zentrifugation. Mikrozentrifuge (Tischgerät), Röhrchen und Pipetten sind die einzigen erforderlichen Hilfsmittel. NE-PER Reagenzien gestatten die effiziente Solubilisierung und Trennung zytoplasmatischer und nuklearer Proteine mit minimalen Kreuzkontaminationen und Interferenzen seitens genomischer DNA und mRNA. Nach der Entsalzung und Verdünnung können die isolierten Proteine sowohl für Immunassays als auch für Protein-Interaktionsexperimente verwendet werden, darunter Gelshift-Assays (EMSA), Co-Immunopräzipitation (Co-IP) und Pulldown-Assays.
Besondere Merkmale:
- Schnell – Gewinnung von nukleären und zytoplasmatischen Fraktionen in weniger als 2 Stunden
- Bewährt – Das NE-PER Kit wird in über 950 Fachveröffentlichungen erwähnt
- Skalierbar – Kits in zwei Größen für die Extraktion aus Zellen und Geweben
- Praktisch – Einfache Anleitung, erfordert keine Ultrazentrifugation mit Gradienten
- Kompatibel – Anwendung für Downstream-Assays, einschließlich Western-Blot, Gelshift-Assays, Proteinassays, Reportergen-Assays und Enzymaktivität-Assays
Enthält:
Es sind zwei Kit-Größen erhältlich, die jeweils drei Puffer und Detergenzlösungen enthalten.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific LightShift Chemiluminescent EMSA Kit (TN Nr. 20148)
Lagerungsbedingungen:
Kit-Komponenten nach Erhalt bei 4 °C lagern
Spezifikation
Extraktionsreagenz für nukleares und zytoplasmatisches Protein | |
Flüssigkeit | |
Lysepuffer |
Umgebungstemperatur | |
NE-PER™ | |
Zelllysepuffer, Reinigungslösung, subzelluläre Fraktionierung |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.