Learn More
Nefopam-d3 N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30476761
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30476761 50 mg
30466590 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30476761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38941750MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346603-50-6
Summenformel C17H16D3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 272.36
Synonym 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide
IUPAC-Name 5-oxido-1-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocin-5-ium
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1(=O)CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nefopam-d3 N-Oxide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3/i1D3
Formelmasse 272.1604