Learn More
Nefopam N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30483083
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30483083 10 mg
30472033 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38941510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66091-32-5
Summenformel C17H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 269.34
Synonym 3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide
IUPAC-Name 5-methyl-5-oxido-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocin-5-ium
SMILES C[N+]1([O-])CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nefopam N-Oxide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3
Formelmasse 269.1416