Learn More
Invitrogen™ Human NEK1, GST Tag Recombinant Protein
NEK1 is a serine/threonine protein kinase, related to the NIMA cell cycle regulator, and is highly expressed in meiotic germ cells.
2920.00 € - 13780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036356 |
---|---|
Gen-Alias | NEK1 |
Kinase-Familie | NEK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12644770
|
Invitrogen™
PR7201A |
100μg |
2920.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10332303
|
Invitrogen™
PV4282 |
1mg |
13780.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The NEK1 kinase may function early in the DNA damage response pathway. It may also participate in polycystic kidney disease and neural cell development.
Spezifikation
NP_036356 | |
NEK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
NEK1 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |