Learn More
NEK2 Recombinant Human Protein
NEK2 rekombinantes humanes Protein
Marke:  Invitrogen PV3360
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573437
  • 510.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
19-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NEK2 ist an der Zellzyklus-Regulierung beteiligt und ist für eine getreue Chromosomentrennung unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002488
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 500mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
NEK2
Baculovirus
Full Length, Recombinant
Signal Transduction
Kinase Assay
54.5 kDa
NEK Kinase Family
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Ser⁄Thr Kinases: Other
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™
NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 2
Kinases & Inhibitors
Serine⁄Threonine Kinases
Human
4751
NEK2, NLK1
His Tag