Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Nelfinavirmesylat |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeit | Löslichkeit in wässriger Lösung: 4,9 g/l bei 25 °C. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Ethanol |
| Schmelzpunkt | 131,0°bis 135,0 °C |
| Formelmasse | 663,89 |
| InChI-Schlüssel | NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N |
| SMILES | CS(O)(=O)=O.CC1=C(O)C=CC=C1C(=O)N[C@@H](CSC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN1C[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)NC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylphenyl)formamido]-4-(phenylsulfanyl)butyl]-decahydroisoquinoline-3-carboxamide; methanesulfonic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 663.89 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.