Learn More
Tocris Bioscience™ Nelfinavir mesylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095982
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095982 50 mg 50 Milligramm
18074072 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095982 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3766/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent HIV-1 protease inhibitor
Orally active human immunodeficiency virus protease inhibitor. Potently inhibits HIV-1 protease (Ki = 2 nM) in vitro. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159989-65-8
Summenformel C33H49N3O7S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nelfinavirmesylat
Menge 50 mg
Formelmasse 663.89
Reinheit >98%
Molekulargewicht 663.889