Learn More
Neo Spiramycin I-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neo Spiramycin I-d3 |
| Summenformel | C36H59D3N2O11 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4A-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]leucomycin V-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1/i5D3 |
| SMILES | O=C1O[C@H](C)C/C=C/C=C/[C@H](OC2CC[C@H](N(C)C([2H])([2H])[2H])[C@@H](C)O2)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C(O)[C@@H](C)O3)[C@@H](OC)[C@H](O)C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 701.9 |