Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FT
Beschreibung
Beinhaltet
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
Benötigt
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
- Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat Neodisher LaboClean FT wird zur Entfernung von Nährmedien, Blut, Proteinen, radioaktiven Verunreinigungen und Rückständen von Gewebekulturen verwendet
- Frei von Tensiden und anderen oberflächenaktiven Substanzen
- Oxidative Wirkung aus aktivem Chlor
- Geeignet für Utensilien aus Glas, Keramik, Quarz und Kunststoff
- Dosierung von 3 bis 4 m/l
- Nicht geeignet für Nichteisenmetalle und Leichtmetalllegierungen
Bestellinformation
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
Zertifizierungen
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
Compliance
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
Garantie
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
Alkalisch; Waschmittel; Proteine; Kontaminanten, radioaktiv; Chlor
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher FT |
| Form | Flüssigkeit |
| pH | 11,8 bis 12,2 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphate |
| Konzentration | 2 bis 4 ml/l |
| Behältertyp | Kanister |
| Dichte | 1,3 g/cm3 (20 °C) |
| Beschreibung | 310 x 230 x 180 mm |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- neodisher LaboClean FT
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,sodium hypochlorite