Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Neodisher N – saures Reinigungs- und Neutralisationsmittel flüssig. Neutralisiert durch Zugabe zur ersten Spülung nach Verwendung eines alkalischen Reinigungsmittels. Automatisierte saure Reinigung von Tierkäfigen.
Marke:  Dr.Weigert™ 420130
96.24 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7664-38-2 Netto-Gewicht : 12.00000kg Transport : UN number : 1805 Chem class : 8 Pack group : III
Artikelnummer. 11718393
  • 223.00 € / 12 Kilogramm
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Basiert auf Phosphorsäure
  • neodisher N wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Erhältlich in Flaschen oder Kanistern
  • Hat sehr gute Spüleigenschaften
  • Geeignet für: chirurgische Instrumente, Anästhesieartikel, Behälter, chirurgische Schuhe, Babyflaschen und andere medizinische Geräte sowie Laborglaswaren
  • Ohne TensideDosierung zwischen 2 und 4 ml/l
  • Titrationsfaktor: 0,16
Spezifikation
Spezifikation
Neodisher N
2,2 bis 1,8
Entspricht der Europäischen Richtlinie 93/42/EG, Anhang I über Medizinprodukte
1 bis 4 ml/l
Lagerung bei -15 °C bis +30°C für bis zu 4 Jahre.
310 x 230 x 180 mm
Maschinelle/mechanische Reinigung und Neutralisierung von Objekten aus Glas, Keramik, Edelstahl, säurefesten Kunststoffen und Gummimaterialien. (Nicht geeignet für Nichteisenmetalle, verchromte und vernickelte Teile oder eloxiertes Aluminium.)
Flüssigkeit
Farblos
Phosphorsäure, Zitronensäure
Kanister
1,5 g/cm3 (20 °C)
Gefiltert
10 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • neodisher N
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, citric acid, anhydrous