Learn More
Neodym(III)-2,4-pentandionat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382278
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382278 2 g 2 Gramm
11392278 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013184.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14589-38-9 | C15H21NdO6 | 441.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14589-38-9
Summenformel C15H21NdO6
Molekulargewicht (g/mol) 441.57
MDL-Nummer MFCD00013498
InChI-Schlüssel AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Neodymium acetylacetonate
PubChem CID 122177161
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Neodym
Formelmasse 441.57
Reinheit (%) 99.9%