Learn More
Neohesperidindihydrochalkonhydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neohesperidin-Dihydrochalkon-Hydrat, ist ein flavonoides Süßungsmittel mit potenter antioxidativer Aktivität. Ist Antioxidansmittel. Künstlicher Süßstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bis 100 mM (bei Erhitzen).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Neohesperidin-Dihydrochalkon-Hydrat, ist ein flavonoides Süßungsmittel mit potenter antioxidativer Aktivität. Ist Antioxidansmittel. Künstlicher Süßstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bis 100 mM (bei Erhitzen).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neohesperidin dihydrochalcone hydrate |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,6452 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water to 100 mM (with heating). |
Formelmasse | 612.58 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |