Learn More
Neomycin B-LP Acetat-Salz-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neomycin B-LP Acetate Salt Hydrate |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Neomycin B-LP Acetate Salt Hydrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C25H48N6O14 . x(C 2H4O2) y(H2O) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H48N6O14.C2H4O2.H2O/c1-6(33)31-8-2-7(28)14(34)22(20(8)43-23-12(29)17(37)15(35)9(3-26)40-23)45-25-19(39)21(11(5-32)42-25)44-24-13(30)18(38)16(36)10(4-27)41-24;1-2(3)4;/h7-25,32,34-39H,2-5,26-30H2,1H3,(H,31,33);1H3,(H,3,4);1H2/t7-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24?,25+;;/m1../s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OC4[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)N)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2NC(C)=O)O[C@@H]1CN.CC(O)=O.O |
| IUPAC-Name | N-((1S,2R,3R,4S,5R)-5-Amino-2-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3-Amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-(((2S,3R,4S,5R)-4-(((3R,4R,5S,6S)-3-Amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-4-hydroxycyclohexyl)acetamidacetat-Hydrat |
| Industry Type | Forensics |
| Molekulargewicht (g/mol) | 734.7 |
| Mehr anzeigen |