Learn More
Neomycinsulfat Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Description
Neomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic and calcium channel protein inhibitor. Neomycin sulfate also binds to prokaryotic ribosomes inhibiting translation and is effective against gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin sulfate inhibits Phospholipase C via binding to inositol phospholipids. It also inhibits phosphatidylcholine-PLD activity and induces Ca2+ mobilization and PLA2 activation in human platelets. Neomycin sulfate inhibits DNase I induced DNA degradation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Neomycin-Sulfat ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum und Calcium-Kanal-Proteinhibitor. Neomycin-Sulfat bindet auch an prokaryotische Ribosomen, welche die Translation hemmen und wirkt gegen grampositive und gramnegative Bakterien. Neomycin-Sulfat hemmt Phospholipase C durch Bindung an Inositol-Phospholipide. Es hemmt auch die Phosphatidylcholin-PLD-Aktivität und induziert Ca2+-Mobilisation und PLA2-Aktivierung in menschlichen Thrombozyten. Neomycin-Sulfat hemmt den durch DNase I induzierten DNA-Abbau.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Neomycin sulfate hydrate |
Typ | Neomycin Sulfate |
Physikalische Form | Pulver |
Merck Index | 14,6454 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
IUPAC-Name | (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol; Schwefelsäure |
Formelmasse | 908.87 (Anhydrous) |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 g |
RUO – Research Use Only