Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 1-Channel Pipette
Artikelnummer. 17849444
Change view
Click to view available options
Menge:
1 pipette
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17849444 1 pipette 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17849444 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. NEON1P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Neon NxT Electroporation System Pipette is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. No. NEON1).
The Neon NxT Electroporation System 1-Channel Pipette is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. No. NEON1S). Each Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S and NEON18SK) comes with a 1-channel pipette. This pipette is offered separately for those needing an additional 1-channel pipette or replacement for their existing pipette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Neon™ NxT 10-μL and 100-μL tips
Produktlinie Neon NxT
Typ Electroporation Pipette
Volumen (metrisch) 10, 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Zur Verwendung mit (Geräte) Neon™ NxT Electroporation System
Menge 1 pipette