missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nepsilon-Boc-L-Lysin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041673
41.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2389-48-2
C12H25ClN2O4
296.79
MFCD00076959
NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
16218818
Methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoathydrochlorid
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2389-48-2
C12H25ClN2O4
296.79
MFCD00076959
NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
16218818
Methyl (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoathydrochlorid
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Beilstein 5173577
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 296.79
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'