Learn More
Nepsilon-Boc-Nalpha-Fmoc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used to prepare dimeric RGD peptide-paclitaxel conjugate as model for integrin-targeted drug delivery. It is also used to synthesize DOTA-conjugated multivalent cyclic-RGD peptide dendrimers for tumor targeting and imaging use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung zur Gewinnung des dimerischen RGD-Peptid-Paclitaxel-Konjugats als Modell für die Wirkstofffreisetzung am Ziel-Integrin. Wird zudem zur Synthese von DOTA-konjugierten multivalenten Cyclic-RGD-Peptiddendrimeren für Zielortfreisetzung und Bildgebung bei Tumoren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Verwendung zur Gewinnung des dimerischen RGD-Peptid-Paclitaxel-Konjugats als Modell für die Wirkstofffreisetzung am Ziel-Integrin. Wird zudem zur Synthese von DOTA-konjugierten multivalenten Cyclic-RGD-Peptiddendrimeren für Zielortfreisetzung und Bildgebung bei Tumoren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nepsilon-Boc-Nalpha-Fmoc-L-lysine |
Schmelzpunkt | 130°C to 135°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4217767 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −12° (c=1 in DMF) |
Formelmasse | 468.54 |
Reinheit (%) | 98% |